Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Davies, mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
208.00 CHF - 224.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11546794
|
Lenz Laborglasintrumente
05215314 |
250 mm | NS 29/32 |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11556794
|
Lenz Laborglasintrumente
05215413 |
400 mm | NS 24/29 |
224.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11566794
|
Lenz Laborglasintrumente
05215414 |
400 mm | NS 29/32 |
224.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Davies Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Mit zweifach so großem Kühlbereich
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Davies, mit GL-Gewinde