Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler, mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
71.00 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) Ummantelung 160 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10233652
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05223212
NS 19/26
71.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11943421
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05223213
NS24/29
114.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Allihnkühler gem. DIN 12581 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
160 mm