Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler, mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05223213
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11943421
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Allihnkühler gem. DIN 12581 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spécification
Spécification
160 mm
NS24/29
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats