Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
77.00 CHF - 120.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Anzahl Lampen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Anzahl Lampen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11856204
|
Lenz Laborglasintrumente
05223204 |
NS 29/32 | 6 |
77.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10293951
|
Lenz Laborglasintrumente
05223303 |
NS 24/29 | 5 |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10162091
|
Lenz Laborglasintrumente
05223203 |
NS 24/29 | 6 |
95.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10203911
|
Lenz Laborglasintrumente
05223202 |
NS 19/26 | 6 |
89.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10254051
|
Lenz Laborglasintrumente
05223403 |
NS 24/29 | 8 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- DIN 12581-konformer Allihnkühler
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss: Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Glasolive |