Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05223202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10203911
  • 89.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DIN 12581-konformer Allihnkühler
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Glasolive
6
Borosilikatglas 3.3
160 mm
NS 19/26