Learn More
Motic™ Kondensor für AE2000
Geeigneter Kondensator für AE2000-Inversmikroskope. Der Motic™ Kondensator für AE2000 hat einen kurzen Arbeitsabstand.
Marke: Motic™ 1101000202011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bündelt und fokussiert Licht, das durch die Probe dringt.
- Kondensatoren für kurzen Arbeitsabstand (28 mm).
Spezifikation
n.A.: 0.50 | |
Kondensator | |
AE2000 Mikroskope | |
28 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Kondensor für AE2000 > WD: 28 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur