Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus-Rotoren
Für die Bedürfnissen des Kunden entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die bequem auf Ihren Labortisch passt
Marke:  Eppendorf™ 5490038002
617.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10554244
  • 619.47 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Fortschrittliche Heiztechnik zur optimalen Behandlung Ihrer Proben sowie zur Gewährleistung einer schnellen, effizienten und schonenden Vakuumkonzentration von DNA/RNA, Nukleotiden, Proteinen und anderen flüssigen oder nassen Proben. Unser neuartig beschichtete Deckel bietet hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Säuren und organische Lösungsmittel (z. B. TFA, DMSO).
  • Je nach den spezifischen Laboranforderungen des Kunden ist der Concentrator Plus in drei Ausführungen erhältlich.
  • Basiskonzentrator für den Anschluss an eine vorhandene Vakuumpumpe
  • Komplettsystem mit integrierter lösungsmittelbeständiger, wartungsfreier und ölfreier PTFE-Pumpe und Kondensatabscheider
  • Das komplette System mit Vakuumanschluss bietet zusätzliche Funktionalität. Sie ermöglicht die separate Verwendung der integrierten Vakuumpumpe – ohne sie vom System trennen zu müssen
  • 3 Betriebsarten (Vakuum, Zentrifuge und Exsikkator) für eine Vielzahl von Anwendungsaufgaben
  • Drei Applikationsmodi (wässrig, alkoholisch oder mit hohem Dampfdruck) stehen je nach Probenlösemittel zur Auswahl, um die Verarbeitungszeit der Probe um bis zu 20 % zu verkürzen
  • 4 Heizstufen (Umgebungstemperatur, 30 , 45 und 60 °C) ermöglichen eine sichere und effiziente Aufkonzentration unterschiedlicher Proben
  • Optional abschaltbare Bremsfunktion für empfindliche Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor F-45-8-17
8 x 15 ml
17 mm
Concentrator Plus Rotor
123 mm
Concentrator Plus Zentrifuge
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Concentrator Plus-Rotoren > Fassungsvermögen: 8 x 15 ml, Modell: F-45-8-17