Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus-Rotoren
Für die Bedürfnissen des Kunden entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die bequem auf Ihren Labortisch passt
Marke: Eppendorf™ 5490039009
617.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fortschrittliche Heiztechnik zur optimalen Behandlung Ihrer Proben sowie zur Gewährleistung einer schnellen, effizienten und schonenden Vakuumkonzentration von DNA/RNA, Nukleotiden, Proteinen und anderen flüssigen oder nassen Proben. Unser neuartig beschichtete Deckel bietet hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Säuren und organische Lösungsmittel (z. B. TFA, DMSO).
- Je nach den spezifischen Laboranforderungen des Kunden ist der Concentrator Plus in drei Ausführungen erhältlich.
- Basiskonzentrator für den Anschluss an eine vorhandene Vakuumpumpe
- Komplettsystem mit integrierter lösungsmittelbeständiger, wartungsfreier und ölfreier PTFE-Pumpe und Kondensatabscheider
- Das komplette System mit Vakuumanschluss bietet zusätzliche Funktionalität. Sie ermöglicht die separate Verwendung der integrierten Vakuumpumpe – ohne sie vom System trennen zu müssen
- 3 Betriebsarten (Vakuum, Zentrifuge und Exsikkator) für eine Vielzahl von Anwendungsaufgaben
- Drei Applikationsmodi (wässrig, alkoholisch oder mit hohem Dampfdruck) stehen je nach Probenlösemittel zur Auswahl, um die Verarbeitungszeit der Probe um bis zu 20 % zu verkürzen
- 4 Heizstufen (Umgebungstemperatur, 30 , 45 und 60 °C) ermöglichen eine sichere und effiziente Aufkonzentration unterschiedlicher Proben
- Optional abschaltbare Bremsfunktion für empfindliche Proben
Spezifikation
Rotor F-35-8-24 | |
8 x 25 ml | |
24 mm |
Concentrator Plus Rotor | |
90 mm | |
Concentrator Plus Zentrifuge |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Concentrator Plus-Rotoren > Fassungsvermögen: 8 x 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur