Learn More
Konzentriertes Eluent für Ionenchromatographie Na2CO3 – 0,18 M/NaHCO3 – 0,17 M in Wasser, Honeywell Fluka™
Marke:  Honeywell Fluka E2208-500ML
Artikelnummer. 16696113
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Concentrated Eluent for Ion Chromatography
500 mL
Standards für die Ionenchromatographie
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Konzentriertes Eluent für Ionenchromatographie Na2CO3 – 0,18 M/NaHCO3 – 0,17 M in Wasser, Honeywell Fluka™ > 500 ml