Learn More
Heidolph™ Kalottenaufsatz
Zur Verwendung mit Rührern
Marke:  Heidolph™ 504-94000-00
Artikelnummer. 10567211
  • 192.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Für 1 l-Rundkolben
  • Eine Adapterplatte ist für Magnetrührer mit Aufstellfläche von AD 145 mm, für Modelle mit AD 135 mm verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Belüftet
Rund
Aufsatz
Aluminium
1 l runde Kolben
Eng
115/230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Kalottenaufsatz > Kann verwendet werden mit: 1 l-Rundkolben