Learn More
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
CONSTIX™ Surface Validation Swabs designed for the evaluation of surface cleaning protocols in biopharmaceutical industries.
Marke:  Contec™ SV-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16685554
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Paket enthält fünf speziell verarbeitete Polyester-Tupfer zur Minimierung des Hintergrund-TOC-Einflusses vom Tupfer
  • Niedriger Hintergrund-TOC-Gehalt für minimale Beeinflussung von Testergebnissen
  • Große Oberfläche des Tupferkopfes und der lange flexible Griff bieten beim Tupfen eine hervorragende Oberflächenabdeckung
  • Starke, haltbare Polyester-Tupfer für optimale Entnahme
  • Mit den meisten gängigen Methoden sterilisierbar
  • Autoklavierbar
  • Tupfer in Nylontasche versiegelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,12 Zoll
Bewertung von Oberflächenreinigungsprotokollen in der biopharmazeutischen Industrie
3 mm
5,2 in.
0,8 in.
6,3 mm
6,4 mm
Unsteril
Polypropylen
Gestrickter Polyester
6 in.
Tupfer
152,4 mm
13,2 mm
2 cm
0,23 in.
0,25 in
Ultraschall-versiegelt
Rund
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer018677 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/12/2024 Catalog NumberSV-2
Chargennummer018028 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/11/2022 Catalog NumberSV-2
ChargennummerETR003061 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/09/2021 Catalog NumberSV-2
Name des Produkts
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs > Spitzenlänge: 2 cm