Learn More
Oakton™ CON 6+ Portable Conductivity Meters, CON 6+
Autoranging conductivity with temperature measurement.
Marke: Oakton™ 35604-00
606.64 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Features five measuring ranges (upto 200mS)
CON 6+ Meter
- Measures conductivity
- Accurate results even in changing temperature conditions
- With temperature readout and automatic temperature compensation
- One point calibration required for measuring all five ranges
- Both automatic and manual modes available for calibration
- Easy push-button operation with hold and auto-off functions
- Protective boot protects meter from drops and dings
- Available with built-in stand
Conductivity measurements ranging from pure water to boiler blow down water
Spezifikation
Meter, conductivity/TDS temp probe, protective rubber boot, batteries | |
Conductivity, TDS | |
5 | |
0.01μS, 0.1μS, 1μS, 0.01mS, 0.1mS | |
-10 °C bis +110 °C | |
±0,5 °C | |
Leitfähigkeitsmessgerät | |
3.37 in. | |
4.2 cm | |
100 hr. |
±1% Full-scale | |
0.1, 1.0, 10 cm-1 | |
0 to 20 μS, 0 to 200 μS, 0 to 2000 μS, 0 to 20 mS, 0 to 200 mS | |
Automatisch | |
0,1 °C | |
Leitfähigkeit | |
15.7 cm | |
1.68 in. | |
4 x AA | |
1.5V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton™ CON 6+ Portable Conductivity Meters, CON 6+ > CON 6+ Meter w/probe, protective rubber boot, batteries
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur