Learn More
COMT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | COMT |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16823564
|
Proteintech
14754-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16813564
|
Proteintech
14754-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
COMT (Catechol-O-methyltransferase) catalyzes the transfer of a methyl group from S-adenosylmethionine to catecholamines, including the neurotransmitters dopamine, epinephrine, and norepinephrine. This O-methylation results in one of the major degradative pathways of the catecholamine transmitters. In addition to its role in the metabolism of endogenous substances, COMT is important in the metabolism of catechol drugs used in the treatment of hypertension, asthma, and Parkinson disease. COMT is found in two forms in tissues, a soluble form (S-COMT) and a membrane-bound form (MB-COMT). The differences between S-COMT and MB-COMT reside within the N-termini. Several transcript variants are formed through the use of alternative translation initiation sites and promoters.Spezifikation
COMT | |
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O88587, P21964, P22734 | |
12846, 1312, 24267 | |
COMT Fusion Protein Ag6502 | |
Primary | |
-20°C | |
COMT |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
catechol O methyltransferase, COMT | |
COMT | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.