missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Druckluftentfeuchtung für Ich260

Kann verwendet werden mit: Konstantklimakammer

Marke:  Memmert™ ICH260C9

Artikelnummer. 16326597

  • 2540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Standard-Werkskalibrierungszertifikat
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Druckluftentfeuchtung (effiziente Entfeuchtung des Innenraums mittels Druckluft)
  • Standard-Werkskalibrierzertifikat (Messpunkt Kammermitte) bei +10 °C mit 10 % RH
Spezifikation

Spezifikation

Konstantklimakammer
Zubehör, Druckluftentfeuchtung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Memmert™ Druckluftentfeuchtung für Ich260 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt