Learn More
3M™ Comply™ Bowie- und Dick-Autoklaven-Testpaket
Der Bowie-und-Dick-Test wird täglich in einer leeren Kammer durchgeführt und soll die Eignung des Dampfdurchdringens zeigen.
Marke:  3M™ 7000034520
Artikelnummer. 16854273
  • 224.00 CHF / 20 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Erkennung von Ausfällen gemäß ISO 11140 Teil 1 und Teil 3
  • Mit dem Testpaket können Sie sich sicher sein, dass Ihr Sterilisator ordnungsgemäß funktioniert
  • Spart Zeit – der deutliche Farbwechsel ermöglicht eine einfache Interpretation, einfach und leicht zu bedienen
  • Präzise, konsistent, zuverlässig und reproduzierbar
  • Reduzierter Lagerplatz – kompakt und für den Einmalgebrauch
  • Kosteneinsparung – Papier kann für Notizen wiederverwendet werden
  • Irreversibel, für sichere Lagerung und Rückverfolgbarkeit
  • Eine Packung mit 20 Blatt hält einen Monat lang an – das spart Zeit bei der Bestellung
Spezifikation
Spezifikation
Normen EN867-4 und ISO 11140
Autoklavieren
Eindeutige Farbchemie, Einmalgebrauch
20 Packungen
Dampf-
Für tägliche Autoklaventests
Autoklaven-Testpaket
Papier
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Comply™ Bowie- und Dick-Autoklaven-Testpaket > Modell:1300