Learn More
Fisherbrand™ Complete Water Purification Sets
Water demineralization kits delivered with all connection accessories. Fisherbrand™ Complete Water Purification Sets include wall mounting fixtures, coupling kits, ORC and R3 cartridges, a filter cartridge and optional TOC cartridge.
auf Anfrage - 466.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable (Final Filter)
Flussrate ORC, Filter: 60 L/hr. R3, TOC: 20 L/hr.
Porengröße 0.8 to 0.2 μm
Harztyp ORC: Activated Carbon, R3: Gel, TOC: Mixed
Zur Verwendung mit (Anwendung) media preparation, enzymology, microbiology, atomic absorption spectroscopy, ion chromatography, electron microscopy
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11729149
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
ZM83011
Research Set ORC cartridge + 2 R3 cartridges + final filter Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11759149
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
ZM83014
High Organic Purification (low residual TOC) ORC cartridge + 2 R3 cartridges + TOC cartridge + final filter
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
A simple and practical solution for everyday water purification applications.
  • Includes all connection accessories: wall mounting fixture, tubing and quick coupling for faucet 15/21 (1/2 in.) or 20/27 (3/4 in.)
  • Activated carbon ORC cartridges remove chlorine, eliminate unpleasant tastes/odors, and extend the life of research cartridges
  • R3 research cartridges are gel resin with a mixing bed for anionic and cationic deionization; captures all CO2
  • TOC cartridges (model ZM83014 only) are a mixed resin bed to remove organic traces and very fine particles for a final TOC of <100 ppb
  • The final filter is an autoclavable sterilizing filter with a 0.8-0.2μm pore to eliminate all bacteria >0.22μm and 98% of bacteria >0.12μm
Options:
  • Research Set (MPN ZM83011):
    • For: media preparation, enzymology, microbiology, atomic absorption spectroscopy, ion chromatography, electron microscopy
    • Includes: ORC cartridge + 2 R3 cartridges + final filter
  • High Organic Purification (MPN ZM83014):
    • For: identical to above, but for analysis requiring a very low residual TOC
    • Includes: ORC cartridge + 2 R3 cartridges + TOC cartridge + final filter
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable (Final Filter)
0.8 to 0.2 μm
media preparation, enzymology, microbiology, atomic absorption spectroscopy, ion chromatography, electron microscopy
10°C to 35°C
ORC, Filter: 60 L/hr. R3, TOC: 20 L/hr.
ORC: Activated Carbon, R3: Gel, TOC: Mixed
ORC: 2.5 bar, R3/TOC: 3 bar; Filter: 3.5 bar
Water Purification/Demineralization
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Complete Water Purification Sets