Learn More
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 117 und 130
Die Epredia™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Marke:  Epredia™ 118
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12677706
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Komplettes Zubehörpaket 117 für das manuelle Färben:
  • Färbebehälter 119: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 in.); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
  • Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2 in.)
  • Färbebehälterdeckel 118: Edelstahl
Komplettes Zubehörpaket 130 für das manuelle Färben:
  • Färbebehälter 131: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 ); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
  • Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2 in.)
  • Färbebehälterdeckel 132: Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Staining Dish Cover, Assy 117
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 117 und 130 >