Learn More
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 117 und 130
Die Epredia™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Marke:  Epredia™ 131
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12637716
  • 71.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Färbezubehörpakete 117 und 130 für manuelles Färben können bis zu 60 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Komplettes Zubehörpaket 117 für das manuelle Färben:
  • Färbebehälter 119: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 in.); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
  • Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2 in.)
  • Färbebehälterdeckel 118: Edelstahl
Komplettes Zubehörpaket 130 für das manuelle Färben:
  • Färbebehälter 131: Aus Edelstahl mit den Innenmaßen 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 ); fasst bei vollständig beladenem Färbegestell bis zu 750 ml Lösung.
  • Färbegestell 120: Aus Edelstahl, für bis zu 60 Objektträger mit Maximalgröße der Objektträger: 75 x 50 mm (3 x 2 in.)
  • Färbebehälterdeckel 132: Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,8 in.
Nicht autoklavierbares Glas
202 mm
112 mm
750 mL
72 mm
7,95 in.
4,4 in.
Staining Dish only, Assy 130
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 117 und 130 >