Learn More
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 110 und 121
Bietet Platz für bis zu 30 Objektträger mit den Epredia™ kompletten manuellen Färbezubehörpaketen 110 und 121, die mit einer nicht autoklavierbaren Schale aus Glas oder Edelstahl erhältlich sind.
Marke:  Epredia™ 122
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12607716
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Färbezubehörpakete 110 und 121 für manuelles Färben können bis zu 30 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Das manuelle Färbezubehörpaket 110 enthält:
  • Färbeschale 112: Edelstahl mit den Innenmaßen 4,3 x 3,35 x 2,95 in. (110 x 85 x 75 mm). Fasst bei einem vollbeladenen Färbegestell bis zu 350 ml Lösung.
  • Färbegestell 113: Edelstahl. Fasst bis zu 30 Objektträger. Maximalgröße des Objektträgers ist 3 x 2 in. (75 x 50 mm).
  • Deckel für Färbeschale 111: Edelstahl
Das manuelle Färbezubehörpaket 121 enthält:
  • Färbeschale 122: nicht autoklavierbares Glas mit den Innenmaßen 4,3 x 3,6 x 2,6 in. (110 x 92 x 67 mm). Fasst bei einem vollbeladenen Färbegestell bis zu 350 ml Lösung
  • Färbegestell 113: Edelstahl. Fasst bis zu 30 Objektträger. Maximalgröße des Objektträgers ist 3 x 2 in. (75 x 50 mm).
  • Deckel für Färbeschale 123: Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
110 mM
92 mM
2,6 in.
Staining dish for Assy 121
4,3 in.
3,6 in.
67 mm
350 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 110 und 121 >