Learn More
Oxoid UK Kompakt mit Zipverschlussbeuteln, 20 St.
Kompakt mit Zipverschlussbeuteln, 20 Stck. mit integriertem Verschluss
Marke:  Oxoid UK AG0060C
130.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10689754
  • 158.00 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kompakt mit Zipverschlussbeuteln, 20 Stck. mit integriertem Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kompakte Beutel mit Verschluss
20/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6235786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog NumberAG0060C
Chargennummer6215243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2024 Catalog NumberAG0060C
Chargennummer6191451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog NumberAG0060C
Chargennummer6180683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog NumberAG0060C
Chargennummer6139617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog NumberAG0060C
Name des Produkts
Oxoid UK Kompakt mit Zipverschlussbeuteln, 20 St. > Kompakt mit Zipverschlussbeuteln, 20 St.