Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen RT-Serie
Wird verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen. Dank der Konfigurierbarkeit von Neigungswinkel und Arbeitshöhe können diese Röhrchenöfen in bestehende Prozesssysteme integriert werden.
5300.00 CHF - 7060.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp | B510 |
---|---|
Länge (metrisch) | 250 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
Gewicht (metrisch) | 25 kg |
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17348189
|
Nabertherm™
RT512LAN |
1100 °C |
5300.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17368189
|
Nabertherm™
RT522LAN |
1300 °C |
7060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1100 °C oder 1300 °C
- Kompaktes Design
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Vertikaler oder horizontaler Betrieb frei einstellbar
- Arbeitshöhe frei einstellbar
- Arbeitsröhrchen aus C 530-Keramik
- Typ S-Thermoelement
- Bei Beachtung der Sicherheitsrichtlinien ist der Betrieb auch getrennt vom Stativ möglich
- Steuerungssystem in Ofenbasis integriert
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
B510 | |
250 mm | |
50 mm | |
25 kg |