Learn More
Nabertherm™ Kompakter Röhrchenofen der R-Serie mit P580-Regler
Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsrohr aus C-530 Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Rohröfen ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
Marke:  Nabertherm™ R-572W3AN3
Artikelnummer. 17388099
  • 12790.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1300 °C
  • Serienmäßiges einzoniges Design
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Arbeitsröhrchen aus C 530-Keramik mit standardmäßig zwei Fasersteckern ausgestattet
  • Typ S-Thermoelement
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
P580
460 x 1170 x 628 mm
170 mm
1300 °C
1000 mm
89 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Nabertherm™ Kompakter Röhrchenofen der R-Serie mit P580-Regler > Außendurchmesser:170 mm