Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit B510-Controller
Diese kompakten Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Röhrchenöfen ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
5610.00 CHF - 11455.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp B510
Typ Kompakter Röhrchenofen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Heizzone Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Heizzone Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17318089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-322L2AN
120 mm 500 mm 1200 °C
5610.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17328089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-322L3AN
120 mm 500 mm 1300 °C
6375.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17388089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-472L3AN
100 mm 750 mm 1300 °C
9630.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17378089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-472L2AN
170 mm 750 mm 1200 °C
8515.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17338099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-572L2AN
170 mm 1000 mm 1200 °C
10045.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17348099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-572L3AN
170 mm 1000 mm 1300 °C
11455.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
  • Temperatur, max 1.200 °C oder 1.300 °C.
  • Serienmäßiges einzoniges Design mit B510-Controller
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
Spezifikation
B510
Kompakter Röhrchenofen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit B510-Controller