Learn More
UVP LAMPE UV UVGL-25 4W-254/365NM
Höhere Lichtstärke dank zwei getrennter UV-Röhren. Die UVP Ultra Violet Product™ Compact Doppelröhren-UV-Lampe ist leicht, wechselstrombetrieben und tragbar.
Marke: UVP 95-0021-10
Beschreibung
- Leicht, mit nur 0.45 kg
- Tragbare 4 Watt-Lampe
- Wellenlänge: 365 nm langwellig, 254 nm kurzwellig.
- Haltbare Konstruktion aus Kunststoff
- Lampenkabel, 2.4 m
- Abmessungen: 198 x 71 x 53 mm
- Optionales J-124-Stativ für freie Hände während der Bedienung
Spezifikation
230 V | |
365/254 nm | |
230 V, 50/60 Hz | |
Separate Röhrchen für jede Wellenlänge | |
Kunststoff | |
Je 1 |
4 W | |
198 x 71 x 53 mm | |
50/60 Hz | |
760/720 μcm2 | |
UVGL-25 | |
Tragbare UV-Lampe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP LAMPE UV UVGL-25 4W-254/365NM >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur