Learn More
Edmund Buhler Kompaktschüttler
Diese robusten und kostengünstigen Schüttler für mittlere Belastung eignen sich für den Dauerbetrieb und die Befestigung von Scheidetrichtern für Lebensmittel- oder Umweltanalysen.
Marke:  Edmund Buhler 6173 000
Artikelnummer. 10460352
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Horizontalschüttler KS 15 B für allgemeine Schüttelaufgaben im täglichen Gebrauch
  • Ladekapazität: 15 kg auf einer Schüttelplattform von 400 x 300 mm
  • Enthält ein Grundgerät ohne Schüttelplatte oder Gestellsystem.
Ladekapazität:
  • Erlenmeyerkolben 100 ml: 20 Stück
  • Erlenmeyerkolben 250 ml: 12 Stück
  • Erlenmeyerkolben 500 ml: 6 Stück
  • Erlenmeyerkolben 1000 ml: 4 Stück
  • Scheidetrichter 250 ml: 1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Reziprok (horizontal)
30 bis 420 U/min
5°C bis 50°C
490 x 510 x 150 mm
18 kg
∼ 85%
15 kg
115/230 V, 50/60 Hz
400 x 300 mm
17 mm
Anzeige
0 bis 120 min oder Dauerbetrieb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edmund Buhler Kompaktschüttler > Drehzahlbereich: 30 bis 420 U/min; programmierbar