Learn More
Grant Instruments™ Kompaktschüttler
Leistungsstarker Plattform-Wippschüttler mit Winkel- und Geschwindigkeitseinstellung für ein sanftes oder intensives seitliches Kippen zum optimalen Mischen von Proben. Geeignet für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren mit Umgebungstemperaturbereich von +4 °C bis 40 °C.
Marke: Grant Instruments™ PMR-100
911.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Neigungswinkelbereich, einstellbar bis 10º
- Fassungsvermögen bis 5 kg
- Variable Drehzahl: 1 bis 99 Schwingungen pro Minute
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
- Glatte, rutschfeste Matte standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Robust und kompakt mit niedriger Höhe und kleiner Standfläche
Spezifikation
0 bis 10° | |
1 bis 99 U/min | |
4°C bis 40°C | |
480 mm | |
Einstellbare Neigung |
5 kg | |
120/230 V | |
250 mm | |
400 mm | |
1 min bis 99 h 59 min |