Learn More
Cole Parmer™ Kompakte rechteckige Flasche
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
4 L
Beschreibung
- Stapelbar.
- Dünnes Profil.
- Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte
- FDA-konform.
- Kappe im Lieferumfang enthalten
- Optionale Schnellwartungshähne.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 gal. |
Kapazität (metrisch) | 4 L |
Verschlussgröße | 38 mm |
Verschlusstyp | Kappe |
Tiefe (angloamerikanisch) | 2 3/4 Zoll |
Höhe (angloamerikanisch) | 14 in. |
Material | HDPE |
Produkttyp | Kompakte Flasche |
Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer™ Kompakte rechteckige Flasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur