Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser – kompakt
Die leichten und kompakten Brady Sicherheitsschlösser sind für Programme zur Trennung von der Energiequelle geeignet.
Marke:  Brady™ 814116
Artikelnummer. 15621127
  • 125.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Sie haben die gleichen Merkmale wie das Brady Sicherheitsschloss
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen
  • Er hat 5 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Manipulationssicherheit zu gewährleisten
  • Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit
  • Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben
  • Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
  • Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert
  • Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
  • Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich
Spezifikation
Spezifikation
814116
16 mm
25.4 mm
Verstärktes Nylon
Red
64 mm
32 mm
Aluminium
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sicherheitsschlösser – kompakt > Farbe: Rot