Learn More
Buerkle™ Kompaktkanister mit Gewindestutzen Artikelnummer.: 15823954
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Kompaktkanister mit Gewindestutzen
Artikelnummer. 15823954 Alle ansehen Bürkle Produkte
10L, 125mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10L
Breite (metrisch):
65 mm
125mm
Artikelnummer. 15823954
Marke: Buerkle™ 04352100
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschiedene Flüssigkeiten können auf kleinem Raum gelagert und dekantiert werden. Der kompakte Kanister kann auch seitlich liegend gelagert werden.
  • Mit 3/4 Zoll-Schraubanschluss
  • Ideal als platzsparender Kanister.
  • Verschiedene Flüssigkeiten können auf kleinem Raum gelagert und dekantiert werden.
  • Der kompakte Kanister kann auch liegend gelagert werden, z. B. im Kühlschrank. Er ist durch die Rippenstruktur und die dicken Seiten sehr stabil.
  • PP, durchsichtig
  • Mit manipulationssicherem Verschluss
Kanister, kompakt, platzsparend, Polyproylen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10L
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Originalitätsverschluss
Tiefe (metrisch) 335mm
Beschreibung Platzsparender Kanister
Abmessungen (L x B x H) 335 x 125 x 335 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Graduierungen Erhabene, unzerstörbare Literskala
Höhe (metrisch) mit Verschluss 335mm
Enthält Gewindestutzen 3/4 in.
Länge (metrisch) 335mm
Material Polypropylen
Produkttyp Kanister
Form Rechteckig
Breite (metrisch) 125mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Buerkle polypropylene compact jerrycan
Brochures
Flyers
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kompaktkanister mit Gewindestutzen >