Learn More
Buerkle™ Kompaktes Jerry Can- und Absperrhahn-Set
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10L
Abmessungen (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Beschreibung
Kompaktes Kanister- und Absperrhahn-Set
- PP, durchsichtig
- Manipulationssicherer Verschluss
- Autoklavierbarer Kanister (ohne Ventil)
- Gegossene Liter-Graduierung
- Aluminium Kanisterhalterung als Zubehör
Kanister mit Hahn, kompakt, platzsparend, Polyproylen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10L |
Verschlussfarbe | Blau |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Originalitätsverschluss |
Tiefe (metrisch) | 335mm |
Beschreibung | Platzsparender Kanister mit Hahn |
Abmessungen (L x B x H) | 335 x 125 x 335 mm |
Graduierungen | Erhabene, unzerstörbare Literskala |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 335mm |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Buerkle polypropylene compact jerrycan
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Broschuere Raumsparkanister
DateigrößeVersion: 512.9 kB
Brochures compact jerrycan
DateigrößeVersion: 524.6 kB
Brochures bidon de faible encombrement
DateigrößeVersion: 526.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kompaktes Jerry Can- und Absperrhahn-Set >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur