Learn More
Buerkle™ Kompaktkanister
Artikelnummer. 15880302 Alle ansehen Bürkle Produkte
10L, 335 x 125 x 335 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10L
Abmessungen (L x B x H):
65 B x 335 H (mm)
335 x 125 x 335 mm
Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln; Verschlussmaterial: Polypropylen
  • Mit seiner Breite von 125 mm ideal als platzsparender Kanister.
  • Verschiedene Flüssigkeiten können auf kleinem Raum gelagert und dekantiert werden.
  • Der kompakte Kanister kann auch seitlich gelagert werden, z. B. im Kühlschrank. Er ist durch die Rippenstruktur und dicke Seiten sehr stabil.
  • Der kompakte Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
Kanister, kompakt, platzsparend, Polyproylen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10L
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Originalitätsverschluss
Tiefe (metrisch) 335mm
Beschreibung Platzsparender Kanister
Abmessungen (L x B x H) 335 x 125 x 335 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Graduierungen Erhabene, unzerstörbare Literskala
Höhe (metrisch) mit Verschluss 335mm
Enthält Ohne Gewindeanschluss 3/4 Zoll
Länge (metrisch) 335mm
Material Polypropylen
Produkttyp Kanister
Form Rechteckig
Breite (metrisch) 125mm
Name des Produkts
Buerkle™ Kompaktkanister >