Learn More
Thermo Scientific™ Compact Digital Wellenrotator
Mit dem einstellbaren Wellenrotator mit digitaler Anzeige lässt sich eine maximale Mischwirkung erzielen.
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 5 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ± 5 U/min bei 100 U/min
Neigungswinkel 0 ° bis 13 °
Drehzahlbereich 8 bis 100 U/min
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem einstellbaren Thermo Scientific™ Compact Digital Wellenrotator durchmischen Sie Proben mit maximaler Effizienz.
Kompaktes Design, ideal für Inkubatoren (ohne CO2), Kammern und Kühlschränke (bis 60 °C). PID-Regelung gewährleistet eine konsistente und gleichmäßige Wippbewegung.
  • Digitale Drehzahlregelung:  8 bis 100 U/min
  • Einfacher Neigungswinkel: 0° bis 13°
  • Zeitschaltuhrbereich: Kontinuierlich oder 1 min bis 99 h, 59 min
Inklusive:
Noppenmatte (Tablett, Silikonpad, zwei Befestigungsbänder)
Garantie:: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
5 kg
0 ° bis 13 °
100 bis 240 V, 50/60 Hz
4°C to 60°C
11 lb.
39.2°F to 140°F
Silicone
276 mm
150 mm
320 mm
10.87 in.
8.16 lb.
Regelung mit PID
Digital
2 Jahre
± 5 U/min bei 100 U/min
8 bis 100 U/min
100 bis 240 V
Rotator
CE
50/60 Hz
10.87 in.
5.91 in.
12.6 in.
10.87 in.
276 mm
3.7 kg
Compact Digital Waving Rotator
1 min bis 99 h, 59 min/Dauerbetrieb
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.