Learn More
Digi-Sense™ Kompakte Digitalmultimeter
Kompakte Bauweise mit kontaktloser Spannung
51.05 CHF - 63.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Digitalmultimeter |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 5,875 in. |
Länge (metrisch) | 15 cm |
Spannung | 600 V |
Zertifizierung/Konformität | CAT II 2,000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT III 600 V |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15850046
|
Digi-Sense™
20250-50 |
Manuelle Messbereichswahl |
51.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15860046
|
Digi-Sense™
20250-51 |
Automatische Messbereichseinstellung |
63.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kat. III 600 V
- Erhältlich in Versionen mit automatischer und manueller Bereichswahl
- Die helle Hintergrundbeleuchtung hat 1.1 ” hohe Ziffern
- Integrierter kontaktloser Spannungsdetektor
- Das Gehäuse besteht aus doppelt gegossenem Kunststoff
- Halten Sie die Taste gedrückt, um zu prüfen, ohne das Display kontinuierlich zu beobachten
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Digitalmultimeter | |
15 cm | |
CAT II 2,000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT III 600 V | |
Elektrio-, Industrie-, Labor-, HLK-, Forschungs- und Entwicklungsanwendungen | |
4.8 cm | |
2,75 in. |
5,875 in. | |
600 V | |
Blau/Grau | |
1.875 Zoll | |
Messleitungen, 9 V-Batterie und Tragetasche. | |
7 cm |