Learn More
Digi-Sense™ Kompakte Digitalmultimeter
Kompakte Bauweise mit kontaktloser Spannung
Marke: Digi-Sense™ 20250-50
48.50 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Batterie
Beschreibung
- Kat. III 600 V
- Erhältlich in Versionen mit automatischer und manueller Bereichswahl
- Die helle Hintergrundbeleuchtung hat 1.1 ” hohe Ziffern
- Integrierter kontaktloser Spannungsdetektor
- Das Gehäuse besteht aus doppelt gegossenem Kunststoff
- Halten Sie die Taste gedrückt, um zu prüfen, ohne das Display kontinuierlich zu beobachten
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Digitalmultimeter | |
15 cm | |
0 bis 10 A (nur DC) | |
Blau/Grau | |
1.875 Zoll | |
Messleitungen, 9 V-Batterie und Tragetasche. | |
2,75 in. |
5,875 in. | |
600 V | |
CAT II 2,000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT III 600 V | |
Elektrio-, Industrie-, Labor-, HLK-, Forschungs- und Entwicklungsanwendungen | |
4.8 cm | |
Manuelle Messbereichswahl | |
7 cm |