Learn More
Corning™ Kompaktzentrifuge
Corning™ LSE™ Kompaktzentrifugen sind eine platzsparende Lösung, die sich ideal für den Einsatz in naturwissenschaftlichen und industriellen Forschungslaboren eignen.
1980.21 CHF - 2095.60 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 12x 15 ml, 6x 50 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 6.000 U/min |
Max. RZB | 4.185 × g |
Display | Digital |
Sicherheitsmerkmale | Elektronisches Deckelverriegelungssystem, Überdrehzahlschutz, automatisches Abschalt-Unwuchtsystem |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347691
|
Corning™
6759 |
EU-Stecker |
1980.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11327691
|
Corning™
6758 |
UK-Stecker |
2095.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit vier verfügbaren Winkelrotoren und dem innovativen Kombinationsrotor
- Kann verschiedene Röhrchengrößen aufnehmen, u.a. ein 5 ml-Zentrifugenröhrchen sowie runde und konische 15 ml- und 50 ml-Zentrifugenröhrchen.
- Röhrchen werden in einem höheren festen Winkel eingesetzt, um die Effizienz der Zellpelletierung zu erhöhen.
- Beim gleichzeitigen Zentrifugieren von 15 ml- und 50 ml-Röhrchen wirkt dieselbe g-Kraft auf die Proben ein.
- Kann einen Ausschwingrotor für 6 x 5 ml aufnehmen.
- Das Bedienfeld verfügt über eine große Digitalanzeige und einen praktischen Drehknopf zum Einstellen von Parameterwerten.
- Der interne Mikroprozessor sorgt für eine präzise Steuerung des Betriebs mit zehn Stufen der Be- und Entschleunigung und einem Drehzahlbereich von 200 bis 6,000 U/min.
- Zu den Sicherheitsfunktionen gehören ein elektronisches Deckelverriegelungssystem, der Überdrehzahlschutz und ein Unwuchterkennungssystem mit automatischer Abschaltung.
- Kapazität von 12 x 15 ml oder 6 x 50 ml Rotor
- Platzsparende Stellfläche
Spezifikation
12x 15 ml, 6x 50 ml | |
4.185 × g | |
Elektronisches Deckelverriegelungssystem, Überdrehzahlschutz, automatisches Abschalt-Unwuchtsystem | |
Interner Mikroprozessor | |
15 kg |
6.000 U/min | |
Digital | |
28 x 37 x 26 cm | |
200 bis 6.000 U/min | |
230 V |