Learn More
BRAND™ Compact Burette, BLAUBRAND™, Class AS, DE-M, with Stopcock
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. To DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
126.00 CHF
Spezifikation
Farbe Amber
Material Borosilicate Glass (3.3)
Enthält Burette tube, stopcock with precision tip, one batch certificate
Material des Sperrhahns PTFE
Typ Compact Buret
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16455979
Unterlagen ansehen
BRAND™
13963
10 mL
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16465979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
13966
25 mL
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16475979
Unterlagen ansehen
BRAND™
13968
50 mL
126.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • With removable PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
  • Simple repair - all individual components replaceable
  • To DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Spezifikation
Spezifikation
Amber
Burette tube, stopcock with precision tip, one batch certificate
Compact Buret
Borosilicate Glass (3.3)
PTFE
Class AS
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Compact Burette, BLAUBRAND™, Class AS, DE-M, with Stopcock