Learn More
Gilac™ Compact Bread Container
Compact Bread Container is suitable for the new baguette size. Perforated to keep products fresh.
118.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bread Container
Material Polyethylen
Volumen (angloamerikanisch) 31.7 gal.
Volumen (metrisch) 120 L
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17968671
Unterlagen ansehen
Gilac™
G180621
Weiß
118.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17908431
Unterlagen ansehen
Gilac™
G180623
Beige
118.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Compact bread container, suitable for the new baguette size.
  • Perforated to keep products fresh.
  • Height of two 120 L nested bread containers: 73.5 cm/Stacked: 109.5 cm
Spezifikation
Spezifikation
Bread Container
Polyethylen
31.7 gal.
120 L