missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Compact Bread Container
Compact Bread Container is suitable for the new baguette size. Perforated to keep products fresh.
Marke: Gilac™ G180623
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Compact bread container, suitable for the new baguette size.
- Perforated to keep products fresh.
- Height of two 120 L nested bread containers: 73.5 cm/Stacked: 109.5 cm
Spezifikation
Bread Container | |
Beige | |
120 L |
Polyethylen | |
31.7 gal. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur