Learn More
Ark Plas Products™ Stecknippel-Winkelverbinder in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Winkelverbinder mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
71.00 CHF - 98.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit | Flexibler Schlauch |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
Produktcode | Marke | Form | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11871080
|
Ark Plas Products™
CDA49-PR0 |
Ellbogen | 1/16 x 1/16 in.-Anschluss |
93.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11891080
|
Ark Plas Products™
CDA73-PR0 |
Ellbogen | 1/8 x 1/8 in.-Anschluss | N/A | |||||
11881080
|
Ark Plas Products™
CDA10-PR0 |
Ellbogen | 3/32 x 3/32 in.-Anschluss |
71.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Wirtschaftlich und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klammer
- Enthält recyceltes Angusskanalmaterial
- Lieferbar in naturfarbenem Nylon und naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
Polypropylen | |
-20 °C | |
Ellbogen | |
Bis zu 125 psi | |
Schlauchverbinder winkelform |
Autoklavierbar | |
Flexibler Schlauch | |
25/Packung | |
Naturfarben | |
135 °C |