Learn More
Fisherbrand™ Komfort-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Wählen Sie einen Handschuh mit Komfort und guter Tastempfindlichkeit. Fisherbrand™ Komforthandschuhe aus Nitril sind puder- und latexfrei mit Rollpassung und texturierten Fingerspitzen.
37.25 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ISO-9001-zertifiziertes QMS; 510(k)-Zulassung für die medizinische Nutzung in den USA
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15662367
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19041171E
XL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie einen Handschuh mit Komfort und guter Tastempfindlichkeit. Fisherbrand™ Komforthandschuhe aus Nitril sind puder- und latexfrei mit Rollpassung und texturierten Fingerspitzen.
  • Puder- und latexfrei
  • Außergewöhnlich gute Passform, ausgezeichnete Haptik und Lebensdauer
  • Beidhändig mit texturierter Fingerfläche und Rollbündchen
  • Nicht steril
  • Länge: 24 cm (9.5 Zoll)
  • Dicke: 3 mil (Handfläche)
  • Farbe: Blauviolett
Bestellinformation
Packungsinhalt: 200 Handschuhe pro Box; 10 Boxen pro Karton.
Certifications
ISO 9001-zertifiziertes QMS; 510K-Zulassung für die medizinische Nutzung
Compliance
Gemäß FDA 510(k) für medizinische Zwecke zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D6978, ISO-9001-zertifiziertes QMS; 510(k)-Zulassung für die medizinische Nutzung in den USA
Blau
Fingerspitze texturiert
0,09 mm
Nitril
0,07 mm
Unsteril
0,07 mm
9,5 in.
1,5
Zur einmaligen Verwendung
3,5 mil
Ja
2,8 mil
Puderfrei
3 mil
200 gloves/box
24,1 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Komfort-Untersuchungshandschuhe aus Nitril