Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
- Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure | |
Kamm | |
Je 1 x | |
60 μl |
OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit | |
12 | |
1,5 mm |
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern > Anzahl Wells/Dicke: 12/1.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur