Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke:  Fisherbrand™ VS10-9-1.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11817623
  • 20.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
  • Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
  • Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Rot
OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
9
1,5 mm
Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Kamm
Je 1 x
70 μl
Videos
  • Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern >