Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
33.35 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11873423
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-10-2
10 144 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11803433
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-1-2
1 Vorbereitungen, 1 Marker 1350 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11843433
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-16-2
16 81 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11893433
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-20MC-2
20 54 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11823443
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-2-2
Prep 2, Marker 2 630 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11863443
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-25-2
25 42 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11803453
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-30-2
30 34 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11843453
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-36-2
36 29 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11893453
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-40MCSS-2
40 23 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11823463
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-4-2
Prep 4, Marker 2 306 μl
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11863463
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20-50-2
50 21 μ l
33.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Kamm
Je 1 x
2 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm