Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
Marke: Hoefer™ HE31A-12-1.5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Acht verschiedene Größen von 1/2 bis 16 Wells
- Dicke 1 bis 1,5 mm
- Well-Breite 44/6 bis 2,6 mm
- Probenvolumen 235/35 bis 20,5 μl
Spezifikation
HE33 Mini-Submarine-Einheit | |
12 | |
0.15 cm | |
0,15 in. | |
0.19 in. |
Kamm ohne Rückseite | |
0.05 in. | |
30,5 μl | |
0,39 cm | |
0.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit > Kamm, 12 Wells, rückenfrei, 1,5mm dick
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur