Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
Marke: Hoefer™ HE31-BK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Acht verschiedene Größen von 1/2 bis 16 Wells
- Dicke 1 bis 1,5 mm
- Well-Breite 44/6 bis 2,6 mm
- Probenvolumen 235/35 bis 20,5 μl
Spezifikation
HE33 Mini-Submarine-Einheit | |
Zurücklaufender Kamm und zwei Schrauben | |
1 präparativ, 2 Referenz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit > Kamm hinten und 2 Schrauben für HE 31 Kämme
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur