Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
Marke:  Hoefer™ HE31A-P-1.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11559533
  • 73.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Acht verschiedene Größen von 1/2 bis 16 Wells
  • Dicke 1 bis 1,5 mm
  • Well-Breite 44/6 bis 2,6 mm
  • Probenvolumen 235/35 bis 20,5 μl
Spezifikation
Spezifikation
HE33 Mini-Submarine-Einheit
Präparativ
0.1 cm
1,73/0,2 in.
0,19 in.
Rückenloser Präparativer Kamm
0,03 in.
235, 35 μl
4,4/0,6 cm
0.5 cm
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit > Kamm, präparativ, rückenfrei, 1,0 mm dick