Learn More
Greiner Bio-One ComboPlate™ 96-Well-Platte für die Proteinkristallisation, vorgefettet
Ideal für Proteinkristallisation. Die Greiner Bio-One ComboPlate™ vorgefettete 24-Well Proteinkristallisationsplatte ist eine Universalplatte mit Deckel für die Kristallographie.
Marke: Greiner Bio-One 662050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reines Polystyrol mit hoher Klarheit und verzerrungsfreiem Boden bietet gute optische Eigenschaften für die mikroskopische Untersuchung des Kristallwachstums
- Der abgeflachte, erhöhte Ring um jedes Well verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Der erhöhte Schutzdeckel schützt Schutzabdeckungen und Versiegelungsmittel während des Transports und der Lagerung
- Wells mit flachem Boden
Spezifikation
Standard | |
4 x 6 | |
Durchsichtig | |
3300 μl | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
24/Karton | |
Well: 16.3 mm |
Mit Deckel | |
Innenbeutel zu je 6 | |
Polystyrol | |
24 | |
Vorgefettet | |
24 | |
18.8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One ComboPlate™ 96-Well-Platte für die Proteinkristallisation, vorgefettet > Platte für die Proteinkristallisation, vorgefettet
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur