Learn More
Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipettenspitzen – Forensische DNA-Qualität
Neu konzipiert und optimiert für die Anforderungen in modernen Labors. Die Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen mit forensischem DNA-Gütegrad dienen zum schnellen Dispensieren identischer Volumina.
169.68 CHF - 178.71 CHF
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Forensischer DNA-Gütegrad |
Format | Einzeln verpackt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15645357
![]() |
Eppendorf™
0030089855 |
1 ml |
169.68 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15655357
![]() |
Eppendorf™
0030089863 |
2.5 ml |
169.68 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15665357
![]() |
Eppendorf™
0030089871 |
5 ml |
178.71 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ideale Systemkomponenten für alle Eppendorf™ Multipetten
- Bietet eine Reihe von Dispensiervolumina mit Inkrementen von bis zu 100 Nanolitern
- Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5 und 5 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen
- Durch die individuelle Farbcodierung werden die gewünschten Combitips schnell erkannt
- Der einzigartige Trichteraufbau lässt sich problemlos handhaben und verhindert Beschädigungen an den Handschuhen
Anwendungen
- Direktverdrängungsprinzip
- Hochpräzises Dispensieren unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit (z. B. Viskosität, Flüchtigkeit, Dichte, Temperatur)
- Verhindert Aerosolkontamination mit hermetisch abgedichtetem Kolben für ein sicheres Dispensieren
- Bietet Schutz vor radioaktiven und toxischen Substanzen
Spezifikation
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Einzeln verpackt | |
100 Pck., einzeln blisterverpackt | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Farblos | |
Forensischer DNA-Gütegrad | |
Extra lang, Positive Verdrängung | |
Pipettenspitzen | |
Eppendorf Multipette | |
Combitips Advanced | |
Bereit für den Einsatz in der Forensik |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipettenspitzen – Forensische DNA-Qualität