Learn More
Asecos™ Kombilagerschränke
Für die uneingeschränkte Lagerung entzündlicher und aggressiver Materialien in Arbeitsbereichen.
Marke: Asecos™ 3033300130337
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsaufbewahrungsschrank Typ 90
- Hochschrank mit Flügel- bzw. Falttür
- Feststellanlage bei geöffneter Tür
- Mit Zylinderschloss
- Version mit vertikaler Zwischenwand
- Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
- Feuerbeständigkeit von 90 Minuten
- In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
- GS-tested safety storage cabinets
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform | |
617 mm | |
522 x 450 x 1742 mm | |
1969 mm | |
Pulverbeschichtet | |
Grau | |
Kombi-Aufbewahrungsschrank |
Links: 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (22 l), oben rechts: 2 Ausziehböden (18 l), unten rechts: 2 Ausziehböden (18 l) | |
Körper:Hellgrau RAL 7035, Tür:Hellgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 | |
Gefaltet | |
K90.196.120.MF.FWAS. | |
1197 mm | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ Kombilagerschränke > K-Phoenix-90 Kombi-Sicherheitsschrank
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur