Learn More
Fisherbrand™ Kamm für horizontales Mini-Plus-Elektrophoresesystem im Breitformat
Zur Verwendung mit horizontalem Mini-Plus Elektrophoresesystem in Großformat.
Marke:  Fisherbrand™ FHU10W2-C1.5-32MC
Artikelnummer. 11573372
  • 39.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendung mit großformatigem Mini-Plus-System
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Plus Horizontale Geleinheit im Breitformat
20
1.5 mm
Kamm
0.06 Zoll
32 μl
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kamm für horizontales Mini-Plus-Elektrophoresesystem im Breitformat > Kamm für Mini-Plus System im Breitformat